Ethyl stearate
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
10008196-100 10008196-500
CAYM10008196-100EA 35.4 EUR
CAYM10008196-100 CAYM10008196-500
Ethyl stearate
Ethyl stearate
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312.54 g/mol
Kookpunt: 365
Smeltpunt: 31
Dichtheid: 0.8973 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009006
CAS nummer: 111-61-5
EINECS: 203-887-4