Methyl-3-mercaptopropionate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 2935-90-2
Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 164°
Beilstein Reference: 1742952
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004895
Formule:
C₄H₈O₂S Kookpunt: 164 °C Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 1,085 Vlampunt: 60 °C (140 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004895 CAS nummer: 2935-90-2 EINECS: 220-912-4 UN: 1228 ADR: 3,II |