Bis(2-ethylhexyl)sebacate, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
23399.296EA
78.8
EUR
23399.296
23399.460
Bis(2-ethylhexyl)sebacate, TECHNICAL
Bis(2-ethylhexyl)sebacate
Formule:
C₂₆H₅₀O₄ Kookpunt: 435 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –55 °C Dichtheid: 0,914 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 213 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009497 CAS nummer: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Merck Index: 13,01251 |
|
Specification Test Results
Identification | Passes test |