Bis(2-ethylhexyl)sebacate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 318 EUR
84818-25ML 84818-5ML
Bis(2-ethylhexyl)sebacate, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)sebacate
Formule: C₂₆H₅₀O₄
Kookpunt: 435 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –55 °C
Dichtheid: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009497
CAS nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=fbe8a6088bd7040db88932db94614744b10ff03f&prid=web&clid=SAPDAM