Dibutyl sebacate 93%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 148 EUR
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
Dibutyl sebacate 93%
Dibutyl sebacate
Formule: C₁₈H₃₄O₄
Kookpunt: 180 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³
Vlampunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00027218
CAS nummer: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA
Specificaties
Environmentally Preferable