Dibutyl sebacate ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 94%
CAS No.: 109-43-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3O2C(CH2)8CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 314.47
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -11°
Boiling Point: 344-345°
Beilstein Reference: 1798308
MDL No.: MFCD00027218
Formule:
C₁₈H₃₄O₄ Kookpunt: 344…345 °C Smeltpunt: –11 °C Dichtheid: 0,94 Vlampunt: 178 °C (352 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027218 CAS nummer: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |