Dimethyl succinate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 106-65-0
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 956776
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00008466
Formule:
C₆H₁₀O₄ Kookpunt: 196 °C Smeltpunt: 18…19 °C Dichtheid: 1,119 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008466 CAS nummer: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 14,8869 |