Diethyloxalaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Oxalic acid diethyl ester
A14498.0C A14498.0E A14498.36
A14498.0CEA 280 EUR
A14498.0C A14498.0E A14498.36
Diethyloxalaat ≥99%
Diethyloxalaat
Purity: 99% CAS No.: 95-92-1 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4100 Melting Point: -41° Boiling Point: 184-186° Beilstein Reference: 606350 Merck Reference: 14,3125 UN No.: 2525 MDL No.: MFCD00009119
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Kookpunt: 184…186 °C
Smeltpunt: –41 °C
Dichtheid: 1.077
Vlampunt: 75 °C (167 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009119
CAS nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03152