Dimethyloxalaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
A15359.0EEA
304
EUR
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
Dimethyloxalaat ≥99%
Dimethyloxalaat
Purity: 99%
CAS No.: 553-90-2
Molecular Formula: C4H6O4
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1071744
Merck Reference: 14,6106
MDL No.: MFCD00008442
Formule:
C₄H₆O₄ Kookpunt: 162…163 °C Smeltpunt: 50…54 °C Dichtheid: 1,148 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008442 CAS nummer: 553-90-2 EINECS: 209-053-6 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,6106 |