1-Naphthyl acetate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17482.18
A17482.30
A17482.18EA
53.7
EUR
A17482.18
A17482.30
1-Naphthyl acetate ≥99%
1-Naphthyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 830-81-9
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₀O₂ Kookpunt: 310 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 43…46 °C Dichtheid: 1,1305 g/cm³ (50 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00003922 CAS nummer: 830-81-9 EINECS: 212-599-8 |