Behenic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Docosanoic acid
9000338-500 9000338-1 9000338-5
CAYM9000338-500EA 32 EUR
CAYM9000338-500 CAYM9000338-1 CAYM9000338-5
Behenic acid
Behenic acid
Formule: C₂₂H₄₄O₂
Kookpunt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 80 °C
Dichtheid: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002807
CAS nummer: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024