Lauric acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
10006626-100 10006626-25 10006626-250 10006626-50
CAYM10006626-100EA 48 EUR
CAYM10006626-100 CAYM10006626-25 CAYM10006626-250 CAYM10006626-50
Lauric acid
Lauric acid
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Kookpunt: 296
Smeltpunt: 42…45 °C
Dichtheid: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002736
CAS nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400