Arachidic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
9000339-100 9000339-50
CAYM9000339-100EA 57.1 EUR
CAYM9000339-100 CAYM9000339-50
Arachidic acid
Arachidic acid
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Kookpunt: 328 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,824 g/cm³ (100 °C) (literatuur)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00002755
CAS nummer: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802