Azijnzuur 99 - 100% 99-100
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
6755.1 6755.2
ROTH6755.1EA 0 EUR
ROTH6755.1 ROTH6755.2
Azijnzuur 99 - 100% 99-100
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kookpunt: 118
Smeltpunt: 17
Vlampunt: 38,5
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM