Sodium butyrate zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
MQ200
8.20236.0250
8.20236.1000
8.20236.0250EA
124
EUR
8.20236.0250
8.20236.1000
Sodium butyrate zS, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Formule:
C₄H₇NaO₂ MW: 110.09 g/mol Smeltpunt: 244 Dichtheid: 1.324 g/cm³ (30 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002816 CAS nummer: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 244 °C |
Molar Mass | 110.09 g/mol |