Cesium acetate ≥99.998% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Acetic acid cesium salt
44434.14
44434.22
44434.14EA
111
EUR
44434.14
44434.22
Cesium acetate ≥99.998% (metals basis)
Cesium acetate
Purity: 99.998%
CAS No.: 3396-11-0
Molecular Formula: CsOOCCH3
Formula Weight: 191.95
Physical Form: Lump/Powder
Odour: Weak
MDL No.: MFCD00013056
Formule:
H₃CCOOCs MW: 191.95 g/mol Smeltpunt: 194 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013056 CAS nummer: 3396-11-0 EINECS: 222-248-0 |