Natriumacetaat, watervrij 99+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
149610010
149610025
149610050
ACRO149610010EA
83
EUR
ACRO149610010
ACRO149610025
ACRO149610050
Natriumacetaat, watervrij 99+%, extra pure
Natriumacetaat
Formule:
H₃CCOONa Kookpunt: 881,4 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 324 °C Dichtheid: 1,528 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >250 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012459 CAS nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 Bereik: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |