Natriumacetaat, anhydrous 99,997 Metals basis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Acetic acid sodium salt
11005.06
11005.14
11005.22
11005.06EA
42.6
EUR
11005.06
11005.14
11005.22
Natriumacetaat, anhydrous 99,997 Metals basis
Natriumacetaat
Purity: 99.997%
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: NaOOCCH3
Formula Weight: 82.03
Physical Form: Powder
Density: 1.528
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Formule:
H₃CCOONa MW: 82.03 g/mol Kookpunt: 881.4 Smeltpunt: 324 Dichtheid: 1.528 Vlampunt: >250 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012459 CAS nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 Bereik: 01-2119485123-42 Merck Index: 14,8571 |