Natriumacetaat, anhydrous 99,0 ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acetic acid sodium salt
11554.30 11554.A1 11554.A7
11554.30EA 38 EUR
11554.30 11554.A1 11554.A7
Natriumacetaat, anhydrous 99,0 ACS
Natriumacetaat
Purity: 99.0% min CAS No.: 127-09-3 Molecular Formula: NaOOCCH3 Formula Weight: 82.03 Physical Form: Crystalline Density: 1.528 pH: 7,5-9 Melting Point: 324° Beilstein Reference: 3595639 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00012459
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Kookpunt: 881.4
Smeltpunt: 324
Dichtheid: 1.528
Vlampunt: >250 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Bereik: 01-2119485123-42
Merck Index: 14,8571