Natriumacetaat
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Acetic acid sodium salt
400037-100
400037-500
CAYM400037-100EA
18.3
EUR
CAYM400037-100
CAYM400037-500
Natriumacetaat
Natriumacetaat
Formule:
H₃CCOONa MW: 82.03 g/mol Kookpunt: 881.4 Smeltpunt: 324 Dichtheid: 1.528 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >250 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012459 CAS nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 Bereik: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |