Natriumacetaat, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt
MQ100
1.06264.0050 1.06264.0500
1.06264.0050EA 253 EUR
1.06264.0050 1.06264.0500
Natriumacetaat, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Natriumacetaat
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Kookpunt: 881.4
Smeltpunt: 324
Dichtheid: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Bereik: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Specification Test Results
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C