Natriumacetaat, watervrij, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06268.2500EA
212
EUR
1.06268.2500
1.06268.1000
1.06268.0250
1.06268.9025
1.06268.9012
Natriumacetaat, watervrij, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumacetaat
Formule:
H₃CCOONa MW: 82,03 g/mol Kookpunt: 881,4 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 324 °C Dichtheid: 1,528 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >250 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012459 CAS nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 Bereik: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Specification Test Results
Solubility | 365 g/l (20 °C) |
Melting Point | 324 °C (decomposition) |
Molar Mass | 82.04 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 607 °C |