Natriumacetaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt
6773.1 6773.2 6773.3 6773.5
ROTH6773.1EA 0 EUR
ROTH6773.1 ROTH6773.2 ROTH6773.3 ROTH6773.5
Natriumacetaat
Natriumacetaat
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Kookpunt: 881.4
Smeltpunt: 324
Dichtheid: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Bereik: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711