Natriumacetaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
X891.1 X891.2 X891.3 X891.5
ROTHX891.1EA 22.5 EUR
ROTHX891.1 ROTHX891.2 ROTHX891.3 ROTHX891.5
Natriumacetaat
Natriumacetaat
Formule: H₃CCOONa
Kookpunt: 881,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 324 °C
Dichtheid: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Bereik: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711