Natriumformiaat 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Formic acid sodium salt
148230010
148230051
ACRO148230010EA
45.7
EUR
ACRO148230010
ACRO148230051
Natriumformiaat 99%
Natriumformiaat
Formule:
HCO₂Na MW: 68.01 g/mol Kookpunt: 360 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 258…261 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013101 CAS nummer: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 Bereik: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 253 to 261 °C |
Water | ≤0.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |