Natriumformiaat 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Formic acid sodium salt
A17813.0B A17813.0I A17813.30
A17813.0BEA 33.9 EUR
A17813.0B A17813.0I A17813.30
Natriumformiaat 98
Natriumformiaat
Purity: 98% CAS No.: 141-53-7 Molecular Formula: HCO2Na Formula Weight: 68.01 Melting Point: 259-262° Beilstein Reference: 3595134 Merck Reference: 14,8621 MDL No.: MFCD00013101
Formule: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Smeltpunt: 259…262 °C
Dichtheid: 1.92
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013101
CAS nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
Bereik: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable