Natriumformiaat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Formic acid sodium salt
MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 96.6 EUR
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Natriumformiaat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Natriumformiaat
Formule: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Smeltpunt: 257.31
Dichtheid: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013101
CAS nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
Bereik: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Order Now
Specification Test Results
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)