Magnesium stearate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16244.0B A16244.30
A16244.0BEA 75.4 EUR
A16244.0B A16244.30
Magnesium stearate
Magnesium stearate
CAS No.: 557-04-0 Molecular Formula: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Formula Weight: 591.27 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00036391
Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
Smeltpunt: 148…152 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036391
CAS nummer: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 14,5690