Ammonium formate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Formic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
70221-100G-F
70221-25G-F
70221-100G-FEA
411
EUR
70221-100G-F
70221-25G-F
Ammonium formate, Supelco®
Ammonium formate
Formule:
HCO₂NH₄ MW: 63.06 g/mol Smeltpunt: 119…121 °C Dichtheid: 1.28 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013103 CAS nummer: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |