Copper(II) acetate, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: C4H6CuO4
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Formule:
CuCH₃CO₂ Kookpunt: 240 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 115 °C Dichtheid: 1,9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008690 CAS nummer: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2624 |