Silver(I) acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005
8.01504.0025
8.01504.0100
8.01504.0005EA
110
EUR
8.01504.0005
8.01504.0025
8.01504.0100
Silver(I) acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Silver(I) acetate
Formule:
C₂H₃AgO₂ Smeltpunt: 2000 °C Dichtheid: 3,26 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012446 CAS nummer: 563-63-3 EINECS: 209-254-9 UN: 1759 ADR: 8,II Merck Index: 12,08648 |
Specification Test Results
Solubility | 10.2 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 166.91 g/mol |
Density | 3.26 g/cm3 (20 °C) |