Zinc stearate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
9295.1 9295.5
ROTH9295.1EA 0 EUR
ROTH9295.1 ROTH9295.5
Zinc stearate
Zinc stearate
Formule: C₃₆H₇₀O₄Zn
Smeltpunt: 140 °C
Dichtheid: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 276 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013031
CAS nummer: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM