Cobalt(II) acetate, watervrij 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23218.18 B23218.30
B23218.18EA 63.6 EUR
B23218.18 B23218.30
Cobalt(II) acetate, watervrij 98+%
Cobalt(II) acetate
Purity: 98+% CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689
Formule: C₄H₆CoO₄
Dichtheid: 1,7755 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008689
CAS nummer: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433