6-Aminocaproic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
3113.1 3113.2 3113.3
ROTH3113.1EA 0 EUR
ROTH3113.1 ROTH3113.2 ROTH3113.3
6-Aminocaproic acid
6-Aminocaproic acid
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Kookpunt: 257
Smeltpunt: 127
Vlampunt: 207
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008238
CAS nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431