Glycine zA, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
MQ100
1.04201.0100 1.04201.0250 1.04201.1000 1.04201.5000 1.04201.9025
1.04201.0100EA 37.4 EUR
1.04201.0100 1.04201.0250 1.04201.1000 1.04201.5000 1.04201.9025
Glycine zA, Millipore®
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Kookpunt: 181
Smeltpunt: 83
Dichtheid: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008131
CAS nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM