L-Methionine
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
06023-1 06023-2
BMOL06023-1EA 0 EUR
BMOL06023-1 BMOL06023-2
L-Methionine
L-Methionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Kookpunt: 278
Smeltpunt: 136
Dichtheid: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063097
CAS nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004