3-Mercaptopropionic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13261.36 A13261.22
A13261.36EA 90.3 EUR
A13261.36 A13261.22
3-Mercaptopropionic acid ≥99%
3-Mercaptopropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 107-96-0 Molecular Formula: C3H6O2S Formula Weight: 106.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4920 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 110-111°/15mm Beilstein Reference: 773807 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004897
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Kookpunt: 110…111 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 17…19 °C
Dichtheid: 1.220
Vlampunt: 93 °C (199 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004897
CAS nummer: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8 II