1,12-Dodecanedioic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
A10387.0B A10387.30
A10387.0BEA 176 EUR
A10387.0B A10387.30
1,12-Dodecanedioic acid ≥99%
1,12-Dodecanedioic acid
Purity: 99% CAS No.: 693-23-2 Molecular Formula: HO2C(CH2)10CO2H Formula Weight: 230.31 Flash Point: 227°(440°F) Odour: Odourless Boiling Point: 244-245°/10mm Beilstein Reference: 1782580 MDL No.: MFCD00002735
Formule: C₁₂H₂₂O₄
Kookpunt: 244…245 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 127…131 °C
Dichtheid: 1,150
Vlampunt: 227 °C (440 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002735
CAS nummer: 693-23-2
EINECS: 211-746-3