Malonic acid for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Propanedioic acid
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
8.00387.0100EA 25.6 EUR
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
Malonic acid for synthesis
Malonic acid
Formule: C₃H₄O₄
MW: 104.06 g/mol
Kookpunt: 387
Smeltpunt: 136
Dichtheid: 1.669 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 172
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002707
CAS nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732