Barnsteenzuur, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,4-Butanedioic acid
MQ300
1.00682.0250 1.00682.9025 1.00682.0500
1.00682.0250EA 58.6 EUR
1.00682.0250 1.00682.9025 1.00682.0500
Barnsteenzuur, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Barnsteenzuur
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Kookpunt: 235
Smeltpunt: 182
Dichtheid: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 206
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002789
CAS nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 58 g/l (20 °C)
Melting Point 185 - 190 °C
Molar Mass 118.09 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 470 °C