Barnsteenzuur
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,4-Butanedioic acid
8268.1 8268.2
ROTH8268.1EA 0 EUR
ROTH8268.1 ROTH8268.2
Barnsteenzuur
Barnsteenzuur
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Kookpunt: 235
Smeltpunt: 182
Dichtheid: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 206
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002789
CAS nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable