Glutaric acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14595.14
A14595.22
A14595.36
A14595.14EA
23.8
EUR
A14595.14
A14595.22
A14595.36
Glutaric acid ≥99%
Glutaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 110-94-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 95-99°
Boiling Point: 200°/20mm
Merck Reference: 14,4473
MDL No.: MFCD00004410
Formule:
C₅H₈O₄ Kookpunt: 200 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 95…99 °C Dichtheid: 1,429 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004410 CAS nummer: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 Merck Index: 14,4473 |