Adipinezuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
A13705.0B
A13705.0G
A13705.0I
A13705.0BEA
33.9
EUR
A13705.0B
A13705.0G
A13705.0I
Adipinezuur ≥99%
Adipinezuur
Purity: 99%
CAS No.: 124-04-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)4COOH
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
pH: 2.7
Melting Point: 151-155°
Boiling Point: ca 205°/3mm
Beilstein Reference: 1209788
Merck Reference: 14,162
MDL No.: MFCD00004420
Formule:
HOOC(CH₂)₄COOH Kookpunt: ∼205 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 151…155 °C Dichtheid: 1,360 Vlampunt: 196 °C (384 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004420 CAS nummer: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Merck Index: 14,162 |