Suberic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 505-48-6
Molecular Formula: HO2C(CH2)6CO2H
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 203°(397°F)
Melting Point: 141-144°
Boiling Point: 230°/15mm
Beilstein Reference: 1210161
Merck Reference: 14,8862
MDL No.: MFCD00004428
Formule:
C₈H₁₄O₄ Kookpunt: 230 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 141…144 °C Dichtheid: 1,354 g/cm³ (21 °C) Vlampunt: 203 °C (397 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004428 CAS nummer: 505-48-6 EINECS: 208-010-9 Merck Index: 14,8862 |