Azelaic acid ≥96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 96%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.225
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Formule:
C₉H₁₆O₄ Kookpunt: 286 °C (100 mmHg) Smeltpunt: ∼ 102 °C Dichtheid: 1,225 Vlampunt: 215 °C (419 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004432 CAS nummer: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 14,905 |