Oxaalzuur, watervrij ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
44410.18
44410.30
44410.18EA
41
EUR
44410.18
44410.30
Oxaalzuur, watervrij ≥98%
Oxaalzuur
Purity: 98%
CAS No.: 144-62-7
Molecular Formula: C2H2O4
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Crystalline
Density: 1.9
Appearance: White
pH: 1.3
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 385686
Merck Reference: 14,6911
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002573
Formule:
C₂H₂O₄ Kookpunt: 365 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,9 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002573 CAS nummer: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,6911 |