Oxaalzuur, watervrij for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16144.0050
8.16144.0250
8.16144.9999
8.16144.0050EA
66.8
EUR
8.16144.0050
8.16144.0250
8.16144.9999
Oxaalzuur, watervrij for synthesis, Sigma-Aldrich®
Oxaalzuur
Formule:
C₂H₂O₄ Kookpunt: 365 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 99 - 100 °C Dichtheid: 1,9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002573 CAS nummer: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,06980 |
Specification Test Results
Solubility | 90 g/l (20 °C) |
Melting Point | 189 °C (decomposition) |
Molar Mass | 90.03 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Vapor Pressure | 21.5 hPa (50 °C) |
Density | 1.9 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |