di-Potassium oxalate monohydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
4264.1 4264.2
ROTH4264.1EA 0 EUR
ROTH4264.1 ROTH4264.2
di-Potassium oxalate monohydrate
di-Potassium oxalate monohydrate
Formule: (COOK)₂·H₂O
Smeltpunt: 356 °C
Dichtheid: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150033
CAS nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820