Disodium oxalate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
4267.1 4267.2
ROTH4267.1EA 0 EUR
ROTH4267.1 ROTH4267.2
Disodium oxalate
Disodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
Smeltpunt: 250…270 °C
Dichtheid: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012465
CAS nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723