Diammonium oxalate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
4266.1 4266.2
ROTH4266.1EA 0 EUR
ROTH4266.1 ROTH4266.2
Diammonium oxalate
Diammonium oxalate
Formule: C₂H₈N₂O₄
Smeltpunt: 70 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013308
CAS nummer: 1113-38-8
EINECS: 214-202-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00571